4-(Aminomethyl)tetrahydropyran ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-Aminomethyltetrahydropyran, Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine, (Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine
A2550-1G A2550-5G
TCIAA2550-1GEA 38 EUR
TCIAA2550-1G TCIAA2550-5G
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115,1735 g/mol
Pto. Ebullición: 76°C
Número MDL: MFCD02179435
Núm. CAS: 130290-79-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %