5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2552-5G
A2552-25G
TCIAA2552-5GEA
30
EUR
TCIAA2552-5G
TCIAA2552-25G
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂S |
Número MDL:
MFCD06681071 Núm. CAS: 6973-09-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 165.0 to 170.0 deg-C |