2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A2556-5G A2556-25G
TCIAA2556-5GEA 61 EUR
TCIAA2556-5G TCIAA2556-25G
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Formula: C₇H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 56°C
Número MDL: MFCD00003178
Núm. CAS: 26116-12-1
EINECS: 247-466-3
UN: 2733
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %