1-Amino-2-methylpyridinium iodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2558-5G A2558-1G
TCIAA2558-5GEA 210 EUR
TCIAA2558-5G TCIAA2558-1G
1-Amino-2-methylpyridinium iodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Amino-2-methylpyridinium iodide
Formula: C₆H₉IN₂
Número MDL: MFCD00955862
Núm. CAS: 7583-90-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %