2-Amino-5-bromo-3-iodopiridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2563-1G
A2563-5G
TCIAA2563-1GEA
51
EUR
TCIAA2563-1G
TCIAA2563-5G
2-Amino-5-bromo-3-iodopiridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-5-bromo-3-iodopiridina
Formula:
C₅H₄BrIN₂ |
Número MDL:
MFCD06659000 Núm. CAS: 381233-96-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | gt. 112.0 and le 116.0 deg-C |