Ácido 2-amino-3-bromo-5-metilbenzoico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2569-1G
A2569-5G
TCIAA2569-1GEA
19
EUR
TCIAA2569-1G
TCIAA2569-5G
Ácido 2-amino-3-bromo-5-metilbenzoico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-amino-3-bromo-5-metilbenzoico
Formula:
C₈H₈BrNO₂ |
Número MDL:
MFCD00051705 Núm. CAS: 13091-43-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystalline |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |