ɑ-Asarone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: alpha-Asarone, trans-1,2,4-Trimethoxy-5-(1-propenyl)benzene, (E)-1,2,4-Trimethoxy-5-(prop-1-en-1-yl)benzene
A2590-1G A2590-5G
TCIAA2590-1GEA 30 EUR
TCIAA2590-1G TCIAA2590-5G
ɑ-Asarone ≥98.0% (por GC)
alpha-Asarone
Formula: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,26 g/mol
Pto. Ebullición: 298°C
Número MDL: MFCD00064457
Núm. CAS: 2883-98-9
EINECS: 220-743-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C