4-(trans-4-Amylcyclohexyl)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)benzoic Acid
A2593-5G A2593-25G
TCIAA2593-5GEA 36 EUR
TCIAA2593-5G TCIAA2593-25G
4-(trans-4-Amylcyclohexyl)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(trans-4-Amylcyclohexyl)benzoic acid
Formula: C₁₈H₂₆O₂
MW: 274,40 g/mol
Número MDL: MFCD06208360
Núm. CAS: 65355-30-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 and le 183.0 deg-C