Isoquinolin-4-amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Aminoisoquinoline, Isoquinolin-4-amine
A2595-1G A2595-5G
TCIAA2595-1GEA 40 EUR
TCIAA2595-1G TCIAA2595-5G
Isoquinolin-4-amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Isoquinolin-4-amina
Formula: C₉H₈N₂
Número MDL: MFCD00034752
Núm. CAS: 23687-25-4
EINECS: 245-823-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C