Azilsartan ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Ethoxy-1-((2'-(5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylic acid
A2601-200MG
A2601-1G
TCIAA2601-200MGEA
68
EUR
TCIAA2601-200MG
TCIAA2601-1G
Azilsartan ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Azilsartan
Formula:
C₂₅H₂₀N₄O₅ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD20278186 Núm. CAS: 147403-03-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |