3-Amino-1-propanesulphonic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tramiprosate, Homotaurine, 3-Aminopropane-1-sulphonic acid, 3APS
A2602-5G A2602-25G
TCIAA2602-5GEA 83 EUR
TCIAA2602-5G TCIAA2602-25G
3-Amino-1-propanesulphonic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Amino-1-propanesulphonic acid
Formula: C₃H₉NO₃S
MW: 139,17 g/mol
Número MDL: MFCD00008225
Núm. CAS: 3687-18-1
EINECS: 222-977-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %