Anisomycin ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A2613-25MG A2613-100MG
TCIAA2613-25MGEA 123 EUR
TCIAA2613-25MG TCIAA2613-100MG
Anisomycin ≥97.0% (por GC)
Anisomycin
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077650
Núm. CAS: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
UN: 3462
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,00670
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -31.0 deg (C=1, MeOH)