4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2614-1G
A2614-5G
TCIAA2614-1GEA
29
EUR
TCIAA2614-1G
TCIAA2614-5G
4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD08236742 Núm. CAS: 438056-69-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 171.0 to 175.0 deg-C |