4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide, 4-(4-Aminophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide
A2617-1G A2617-5G
TCIAA2617-1GEA 29 EUR
TCIAA2617-1G TCIAA2617-5G
4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide
Formula: C₁₃H₁₃N₃O₂
MW: 243,2612 g/mol
Número MDL: MFCD08692047
Núm. CAS: 284462-37-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C