5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-pyrazoleethanol
A2619-5G A2619-25G
TCIAA2619-5GEA 30 EUR
TCIAA2619-5G TCIAA2619-25G
5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole ≥99.0% (por GC)
5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole
Formula: C₅H₉N₃O
Pto. Ebullición: 140°C
Número MDL: MFCD08063809
Núm. CAS: 73616-27-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 109.0 deg-C