(Acetylthio)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2621-5G A2621-25G
TCIAA2621-5GEA 93 EUR
TCIAA2621-5G TCIAA2621-25G
(Acetylthio)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(Acetylthio)acetic acid
Formula: C₄H₆O₃S
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD00021763
Núm. CAS: 1190-93-8
EINECS: 214-725-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %