Acrilamida ∼50% in water
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Acrylamide
A2625-100G A2625-500G
TCIAA2625-100GEA 16 EUR
TCIAA2625-100G TCIAA2625-500G
Acrilamida ∼50% in water
Acrilamida
Formula: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Pto. Ebullición: 232
Pto. de fusión: 84.5
Pto. de inflamación: 138
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008032
Núm. CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 3426
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,00129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16169b9d81562c2351adadb77e9b68feb87b3bb&vid=4ba1492459b4145a1eb084e84da442ca625d9932&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Bromination Method) 49.0 to 51.0 w/w%