3-Aminopropyldimethoxymethylsilane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Dimethoxymethylsilyl)propylamine
A2628-25ML A2628-100ML
TCIAA2628-25MLEA 31 EUR
TCIAA2628-25ML TCIAA2628-100ML
3-Aminopropyldimethoxymethylsilane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminopropyldimethoxymethylsilane
Formula: C₆H₁₇NO₂Si
MW: 163,29 g/mol
Pto. Ebullición: 84°C
Número MDL: MFCD00025614
Núm. CAS: 3663-44-3
EINECS: 222-919-8
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %