2-Amino-9,9-dimethylfluorene ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-amine
A2634-200MG A2634-1G
TCIAA2634-200MGEA 16 EUR
TCIAA2634-200MG TCIAA2634-1G
2-Amino-9,9-dimethylfluorene ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-9,9-dimethylfluorene
Formula: C₁₅H₁₅N
MW: 209,29 g/mol
Número MDL: MFCD09953790
Núm. CAS: 108714-73-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C