1,4-Anhydro-D-xylitol ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
A2635-20MG A2635-100MG
TCIAA2635-20MGEA 265 EUR
TCIAA2635-20MG TCIAA2635-100MG
1,4-Anhydro-D-xylitol ≥97.0% (by HPLC)
1,4-Anhydro-D-xylitol
Formula: C₅H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 160°C
Núm. CAS: 53448-53-6
EINECS: 258-560-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) (CAD) min. 97.0 area%