4-Amino-3-iodopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Iodopyridin-4-amine, 3-Iodo-4-pyridylamine
A2641-1G A2641-5G
TCIAA2641-1GEA 36 EUR
TCIAA2641-1G TCIAA2641-5G
4-Amino-3-iodopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-3-iodopiridina
Formula: C₅H₅IN₂
Número MDL: MFCD02663853
Núm. CAS: 88511-27-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C