4-Amino-3-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A2644-1G A2644-5G
TCIAA2644-1GEA 49 EUR
TCIAA2644-1G TCIAA2644-5G
4-Amino-3-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Amino-3-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₅F₃N₂
Número MDL: MFCD00275473
Núm. CAS: 327-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 68.0 deg-C