Acetamidoxime ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2646-5G A2646-25G
TCIAA2646-5GEA 51 EUR
TCIAA2646-5G TCIAA2646-25G
Acetamidoxime ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Acetamidoxime
Formula: C₂H₆N₂O
Número MDL: MFCD00603514
Núm. CAS: 22059-22-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28f82f1ebb37e2cfde585c37d0e52e4477e0511a&vid=de30d743010361c03a1a36bf6f9bd20d3b76eb79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %