2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Amino-4-cyanobenzotrifluoride
A2648-1G A2648-5G
TCIAA2648-1GEA 42 EUR
TCIAA2648-1G TCIAA2648-5G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂
Pto. Ebullición: 127°C
Número MDL: MFCD04974124
Núm. CAS: 1483-54-1
EINECS: 216-047-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C