N-Acetyl-3,5-dimethyl-1-adamantanamine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A2653-1G A2653-5G
TCIAA2653-1GEA 103 EUR
TCIAA2653-1G TCIAA2653-5G
N-Acetyl-3,5-dimethyl-1-adamantanamine ≥97.0% (por GC)
N-Acetyl-3,5-dimethyl-1-adamantanamine
Formula: C₁₄H₂₃NO
Número MDL: MFCD06656139
Núm. CAS: 19982-07-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 115.0 deg-C