DL-2-Allylglycine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
A2663-1G A2663-5G
TCIAA2663-1GEA 65 EUR
TCIAA2663-1G TCIAA2663-5G
DL-2-Allylglycine ≥98.0% (by HPLC)
DL-2-Allylglycine
Formula: C₅H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063103
Núm. CAS: 7685-44-1
EINECS: 231-689-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %