Anthracene-9,10-dicarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A2664-1G A2664-5G
TCIAA2664-1GEA 108 EUR
TCIAA2664-1G TCIAA2664-5G
Anthracene-9,10-dicarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Anthracene-9,10-dicarboxaldehyde
Formula: C₁₆H₁₀O₂
Número MDL: MFCD00045386
Núm. CAS: 7044-91-9
EINECS: 230-322-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 242.0 to 246.0 deg-C