N-Allyl-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Allyl-4-methylbenzenesulphonamide
A2665-1G A2665-5G
TCIAA2665-1GEA 68 EUR
TCIAA2665-1G TCIAA2665-5G
N-Allyl-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (por GC)
N-Allyl-p-toluenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂S
MW: 211,28 g/mol
Número MDL: MFCD00182633
Núm. CAS: 50487-71-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C