2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2666-5G
A2666-25G
TCIAA2666-5GEA
58
EUR
TCIAA2666-5G
TCIAA2666-25G
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
Formula:
C₁₀H₁₀N₂S |
Número MDL:
MFCD00170264 Núm. CAS: 2103-91-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 139.0 deg-C |