3-Acetyl-2-(aminosulphonyl)-5-chlorothiophene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2667-1G A2667-5G
TCIAA2667-1GEA 134 EUR
TCIAA2667-1G TCIAA2667-5G
3-Acetyl-2-(aminosulphonyl)-5-chlorothiophene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Acetyl-2-(aminosulphonyl)-5-chlorothiophene
Formula: C₆H₆ClNO₃S₂
Número MDL: MFCD09033309
Núm. CAS: 160982-10-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %