5-Aminooxindol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Aminoindolin-2-one, 5-Amino-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-Amino-2-indolinone, 5-Aminooxindole
A2668-1G A2668-5G
TCIAA2668-1GEA 83 EUR
TCIAA2668-1G TCIAA2668-5G
5-Aminooxindol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Aminooxindole
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,16 g/mol
Número MDL: MFCD02179603
Núm. CAS: 20876-36-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C