2-(4-Amino-2-nitroanilino)ethanol ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A2671-5G
A2671-25G
TCIAA2671-5GEA
41
EUR
TCIAA2671-5G
TCIAA2671-25G
2-(4-Amino-2-nitroanilino)ethanol ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(4-Amino-2-nitroanilino)ethanol
Formula:
C₈H₁₁N₃O₃ |
Número MDL:
MFCD00071801 Núm. CAS: 2871-01-4 EINECS: 220-701-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark green to Dark blue to Black powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 124.0 to 128.0 deg-C |