2-Amino-5-(benzylthio)-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2677-1G
A2677-5G
TCIAA2677-1GEA
102
EUR
TCIAA2677-1G
TCIAA2677-5G
2-Amino-5-(benzylthio)-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-5-(benzylthio)-1,3,4-thiadiazole
Formula:
C₉H₉N₃S₂ |
Número MDL:
MFCD00184237 Núm. CAS: 25660-71-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystalline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 157.0 to 161.0 deg-C |