≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Phenylacetic acid Pentyl ester, Phenylacetic acid Amyl ester, Amyl Phenylacetate, Pentyl Phenylacetate
A2680-5ML A2680-25ML
TCIAA2680-5MLEA 38 EUR
TCIAA2680-5ML TCIAA2680-25ML
≥98.0% (por GC)
Fenilacetato de pentilo
Formula: C₁₃H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 269°C
Número MDL: MFCD00027272
Núm. CAS: 5137-52-0
EINECS: 225-895-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %