2-Amino-5-fluorobenzotiazol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine
A2682-1G A2682-5G
TCIAA2682-1GEA 74 EUR
TCIAA2682-1G TCIAA2682-5G
2-Amino-5-fluorobenzotiazol ≥98.0% (by HPLC)
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Formula: C₇H₅FN₂S
MW: 168,19 g/mol
Número MDL: MFCD05664560
Núm. CAS: 20358-07-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 deg-C