2-Amino-5-iodo-3-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Iodo-3-methylpyridin-2-amine
A2683-1G A2683-5G
TCIAA2683-1GEA 77 EUR
TCIAA2683-1G TCIAA2683-5G
2-Amino-5-iodo-3-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-iodo-3-metilpiridina
Formula: C₆H₇IN₂
MW: 234,04 g/mol
Número MDL: MFCD02102422
Núm. CAS: 166266-19-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C