1,1'-Diethyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine iodide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DiIC2(3), 1-Ethyl-2-[3-(1-ethyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1-propen-1-yl]-3,3-dimethyl-3H-indolium iodide, Astrophloxine
A2684-1G A2684-5G
TCIAA2684-1GEA 70 EUR
TCIAA2684-1G TCIAA2684-5G
1,1'-Diethyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine iodide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,1'-Diethyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine iodide
Formula: C₂₇H₃₃IN₂
MW: 512,48 g/mol
Número MDL: MFCD22573598
Núm. CAS: 14696-39-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %