Cloruro de heptanoílo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
164261000 164265000 164260250
ACRO164261000EA 123 EUR
ACRO164261000 ACRO164265000 ACRO164260250
Cloruro de heptanoílo 99%
Cloruro de heptanoílo
Formula: C₇H₁₃ClO
Pto. Ebullición: 173 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –84 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000763
Núm. CAS: 2528-61-2
EINECS: 219-775-3
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %