N-Acetyltryptamine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(2-(1H-Indol-3-yl)ethyl)acetamide, 3-(2-Acetamidoethyl)indole
A2685-25MG A2685-100MG
TCIAA2685-25MGEA 60 EUR
TCIAA2685-25MG TCIAA2685-100MG
N-Acetyltryptamine ≥98.0% (by HPLC)
N-Acetyltryptamine
Formula: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,2524 g/mol
Pto. Ebullición: 200°C
Número MDL: MFCD00209910
Núm. CAS: 1016-47-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.30 to 14.30 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C