1,4-Antraquinona ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Anthracene-1,4-dione
A2686-1G A2686-5G
TCIAA2686-1GEA 56 EUR
TCIAA2686-1G TCIAA2686-5G
1,4-Antraquinona ≥93.0% (por GC)
1,4-Antraquinona
Formula: C₁₄H₈O₂
MW: 208.22 g/mol
Pto. de fusión: 218°C
Número MDL: MFCD00013724
Núm. CAS: 635-12-1
EINECS: 211-228-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %