3-Amino-4-bromopirazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1H-pyrazol-5-amine, 4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromopyrazole
A2688-1G A2688-5G
TCIAA2688-1GEA 29 EUR
TCIAA2688-1G TCIAA2688-5G
3-Amino-4-bromopirazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-4-bromopirazol
Formula: C₃H₄BrN₃
Número MDL: MFCD00082728
Núm. CAS: 16461-94-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C