2-Amino-4-methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2690-1G A2690-5G
TCIAA2690-1GEA 24 EUR
TCIAA2690-1G TCIAA2690-5G
2-Amino-4-methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124.14 g/mol
Número MDL: MFCD07437849
Núm. CAS: 10201-73-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C