Bromuro de aluminio, anhidro ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Aluminio bromuro
A2692-5G A2692-25G
TCIAA2692-5GEA 30 EUR
TCIAA2692-5G TCIAA2692-25G
Bromuro de aluminio, anhidro ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de aluminio
Formula: AlBr₃
MW: 266,69 g/mol
Pto. Ebullición: 256°C
Pto. de fusión: 98°C
Número MDL: MFCD00003421
Núm. CAS: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,00332
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %