2-Allylisoindoline-1,3-dione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Allylphthalimide
A2696-200MG
A2696-1G
TCIAA2696-200MGEA
41
EUR
TCIAA2696-200MG
TCIAA2696-1G
2-Allylisoindoline-1,3-dione ≥98.0% (por GC)
2-Allylisoindoline-1,3-dione
Formula:
C₁₁H₉NO₂ MW: 187,19 g/mol Pto. Ebullición: 295°C |
Número MDL:
MFCD00158662 Núm. CAS: 5428-09-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 68.0 to 72.0 deg-C |