5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
A2698-1G
A2698-5G
TCIAA2698-1GEA
43
EUR
TCIAA2698-1G
TCIAA2698-5G
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Formula:
C₁₀H₁₁NO₃ MW: 193.2000 g/mol |
Número MDL:
MFCD00100490 Núm. CAS: 7298-67-1 EINECS: 230-735-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 166.0 to 170.0 deg-C |