tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-6-(tert-butoxycarbonylamino)pyridine, 2-Amino-6-(Boc-amino)pyridine, tert-Butyl 6-aminopyridin-2-ylcarbamate
A2708-1G
A2708-5G
TCIAA2708-1GEA
67
EUR
TCIAA2708-1G
TCIAA2708-5G
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate
Formula:
C₁₀H₁₅N₃O₂ |
Número MDL:
MFCD09037865 Núm. CAS: 322690-31-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |