2-Amyl-5-methylphenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Methyl-2-pentylphenol, Amylmetacresol
A2710-1G A2710-5G
TCIAA2710-1GEA 51 EUR
TCIAA2710-1G TCIAA2710-5G
2-Amyl-5-methylphenol ≥98.0% (por GC)
2-Amyl-5-methylphenol
Formula: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Pto. Ebullición: 139°C
Número MDL: MFCD00127710
Núm. CAS: 1300-94-3
EINECS: 215-094-0
UN: 3145
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %