3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(3-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
A2714-1G A2714-5G
TCIAA2714-1GEA 42 EUR
TCIAA2714-1G TCIAA2714-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,28 g/mol
Número MDL: MFCD08435857
Núm. CAS: 148546-99-0
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C