5-Amino-4,6-dichloro-2-(propylthio)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A2716-1G A2716-5G
TCIAA2716-1GEA 42 EUR
TCIAA2716-1G TCIAA2716-5G
5-Amino-4,6-dichloro-2-(propylthio)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
5-Amino-4,6-dichloro-2-(propylthio)pyrimidine
Formula: C₇H₉Cl₂N₃S
Número MDL: MFCD16875503
Núm. CAS: 145783-15-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %