3-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)benzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
alpha-(Boc-amino)-m-toluidine, 3-Amino-N-Boc-benzylamine, tert-Butyl (3-Aminobenzyl)carbamate, alpha-(tert-Butoxycarbonyl)amino-m-toluidine, 3-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]aniline, 3-[(Boc-amino)methyl]aniline, (3-Aminobenzyl)carbamic Acid tert-Butyl, tert-Butyl 3-aminobenzylcarbamate
A2718-1G
A2718-5G
TCIAA2718-1GEA
160
EUR
TCIAA2718-1G
TCIAA2718-5G
3-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)benzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)benzylamine
Formula:
C₁₂H₁₈N₂O₂ MW: 222,29 g/mol |
Número MDL:
MFCD04974010 Núm. CAS: 147291-66-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 56.0 deg-C |